Wichtige Dokumente
ENA375228044
Enamine
4-amino-3-chlorobenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-115933-100MG
CHF 431.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-115933-100MG
CHF 431.10
mp (Schmelzpunkt)
104-106
Iupac Name
4-amino-3-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H,9H2
InChIKey
FNTUAAGLCQIYTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115933
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)