Merck
ENA375227563
Enamine
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
Lieferanten-SKU: EN300-112687-100MG
CHF 327.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-112687-100MG
CHF 327.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
OMKUCXZFXYVYJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)