Merck
ENA375227532
Enamine
4H,5H,6H,7H-thieno[2,3-c]pyridine
Größe auswählen
100 MG
CHF 68.40
250 MG
CHF 74.90
500 MG
CHF 93.10
Lieferanten-SKU: EN300-103621-100MG
CHF 68.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 68.40
250 MG
CHF 74.90
500 MG
CHF 93.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-103621-100MG
CHF 68.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NS/c1-3-8-5-7-6(1)2-4-9-7/h2,4,8H,1,3,5H2
InChIKey
HXNOEHIMWZDRTK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103621
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103621
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)