Wichtige Dokumente
ENA372574090
Enamine
1-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)ethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-114450-100MG
CHF 423.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-114450-100MG
CHF 423.30
Iupac Name
1-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-6(10)7-8(2,3)9(7,4)5/h7H,1-5H3
InChIKey
FDQDDHZRPQVKAZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114450
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)