Wichtige Dokumente
ENA371463922
Enamine
4-(5,6-difluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-108655-100MG
CHF 376.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-108655-100MG
CHF 376.50
mp (Schmelzpunkt)
246-247
Iupac Name
4-(5,6-difluoro-1H-benzimidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H9F2N3/c14-9-5-11-12(6-10(9)15)18-13(17-11)7-1-3-8(16)4-2-7/h1-6H,16H2,(H,17,18)
InChIKey
CDDVSBYOTUYRDO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108655
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)