Merck
ENA371463848
Enamine
1-benzyl-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.11
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
203-205
Iupac Name
1-benzyl-5-bromo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2/c12-9-7-14(11(16)13-10(9)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,13,15,16)
InChIKey
NYNOBRTYKCVRJN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110410
Melting Point
203-205
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)