Wichtige Dokumente
ENA371463711
Enamine
2,2-dimethyl-1-(5-methylfuran-2-yl)propan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-108528-100MG
CHF 376.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-108528-100MG
CHF 376.50
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(5-methyl-2-furyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-7-5-6-8(12-7)9(11)10(2,3)4/h5-6,9,11H,1-4H3
InChIKey
BSFBBLKTFNJLHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108528
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)