Merck
ENA371463368
Enamine
ethyl N-(4-amino-2-cyanophenyl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
Lieferanten-SKU: EN300-108972-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-108972-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-amino-2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-15-10(14)13-9-4-3-8(12)5-7(9)6-11/h3-5H,2,12H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
WXGQPRIKCNUCFG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108972
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108972
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)