Merck
ENA371463198
Enamine
2-{2-[(methylamino)methyl]-1H-1,3-benzodiazol-1-yl}ethan-1-ol dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-{2-[(methylamino)methyl]-1H-benzimidazol-1-yl}ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N3O.2ClH/c1-12-8-11-13-9-4-2-3-5-10(9)14(11)6-7-15;;/h2-5,12,15H,6-8H2,1H3;2*1H
InChIKey
VWBHRBQPAGSRBC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109377
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109377
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)