Wichtige Dokumente
ENA371177945
Enamine
5-(aminomethyl)oxolane-2-carboxamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-107700-50MG
CHF 357.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-107700-50MG
CHF 357.00
Iupac Name
5-(aminomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H2,8,9);1H
InChIKey
JSPAMZWTGXETGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107700
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)