Merck
ENA371177906
Enamine
1,5-diphenylpentan-3-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
Lieferanten-SKU: EN300-107529-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-107529-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
39-44
Iupac Name
1,5-diphenyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C17H20O/c18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
InChIKey
YDNNOTNUWKPRNH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107529
Melting Point
39-44
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107529
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)