Merck
ENA371177584
Enamine
3-methyloxan-3-ol
Größe auswählen
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
Lieferanten-SKU: EN300-106642-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-106642-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-methyltetrahydro-2H-pyran-3-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-6(7)3-2-4-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChIKey
JUQXHRNZEMUHEI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106642
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106642
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)