Wichtige Dokumente
ENA371177451
Enamine
4-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzene-1-sulfonyl chloride hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-107385-50MG
CHF 354.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-107385-50MG
CHF 354.40
mp (Schmelzpunkt)
172-174
Iupac Name
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzenesulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2S.ClH/c10-16(14,15)9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5H2;1H
InChIKey
BYHSRYRUTBWOQR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107385
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)