Wichtige Dokumente
ENA370563229
Enamine
2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-benzoxazol-5-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-benzoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c1-13(2)6-10-12-8-5-7(11)3-4-9(8)14-10/h3-5H,6,11H2,1-2H3
InChIKey
UHEGQCHRSZABRL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105394
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105394
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)