Merck
ENA369382848
Enamine
4-(3,3,3-trifluoropropyl)aniline
Größe auswählen
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
Lieferanten-SKU: EN300-103189-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-103189-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3,3,3-trifluoropropyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c10-9(11,12)6-5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4H,5-6,13H2
InChIKey
VJUGSERGPJFCPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103189
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103189
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)