Wichtige Dokumente
ENA369382599
Enamine
5-bromo-4-methylthiophene-2-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-102665-100MG
CHF 332.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-102665-100MG
CHF 332.30
mp (Schmelzpunkt)
142-143
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-2-thiophenesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6BrNO2S2/c1-3-2-4(10-5(3)6)11(7,8)9/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
InChIKey
DHBGCIHMCCBTPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102665
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)