Merck
ENA369382400
Enamine
[1-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 210.10
250 MG
CHF 281.60
500 MG
CHF 416.80
1 G
CHF 522.10
2.5 G
CHF 965.40
5 G
CHF 1’703.80
10 G
CHF 3’180.60
Lieferanten-SKU: EN300-102454-100MG
CHF 210.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 210.10
250 MG
CHF 281.60
500 MG
CHF 416.80
1 G
CHF 522.10
2.5 G
CHF 965.40
5 G
CHF 1’703.80
10 G
CHF 3’180.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-102454-100MG
CHF 210.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-6-8(7-10)4-2-1-3-5-8;/h10H,1-7,9H2;1H
InChIKey
LCMHDIHWMJFACW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102454
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102454
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)