Wichtige Dokumente
ENA369381894
Enamine
3-[(pyrrolidin-3-yloxy)methyl]pyridine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-101217-100MG
CHF 461.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-101217-100MG
CHF 461.00
Iupac Name
3-pyridinylmethyl 3-pyrrolidinyl ether dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2ClH/c1-2-9(6-11-4-1)8-13-10-3-5-12-7-10;;/h1-2,4,6,10,12H,3,5,7-8H2;2*1H
InChIKey
VEURXIVYDORXGM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101217
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)