Merck
ENA369381807
Enamine
(3-aminopyrazin-2-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
118-120
Iupac Name
(3-amino-2-pyrazinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c6-5-4(3-9)7-1-2-8-5/h1-2,9H,3H2,(H2,6,8)
InChIKey
SWPAJZUYMOWGDH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101029
Melting Point
118-120
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101029
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)