Merck
ENA369381778
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methoxy]piperidine
Größe auswählen
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
Lieferanten-SKU: EN300-100921-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-100921-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-10(12-7-1)8-13-9-3-5-11-6-4-9/h9-11H,1-8H2
InChIKey
TWSGAWBWOWQVNC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)