Merck
ENA369381709
Enamine
2,3-dichloro-N,N-dimethylquinoxaline-6-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.17
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
140-141
Iupac Name
2,3-dichloro-N,N-dimethyl-6-quinoxalinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H9Cl2N3O2S/c1-15(2)18(16,17)6-3-4-7-8(5-6)14-10(12)9(11)13-7/h3-5H,1-2H3
InChIKey
ODSUZZOFDSXGGP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100779
Melting Point
140-141
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100779
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)