Merck
ENA360887485
Enamine
1-cyclopropylpiperazin-2-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
Lieferanten-SKU: EN300-99147-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-99147-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c10-7-5-8-3-4-9(7)6-1-2-6/h6,8H,1-5H2
InChIKey
YXPXCDLNZHHGNC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99147
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99147
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)