Merck
ENA360887296
Enamine
1-{4-[ethyl(methyl)amino]phenyl}ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-{4-[ethyl(methyl)amino]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-4-12(3)11-7-5-10(6-8-11)9(2)13/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
KOMXLIJZBSDJML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98726
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98726
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)