Merck
ENA360887157
Enamine
1-[2-(trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetyl]piperidine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
Lieferanten-SKU: EN300-98030-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-98030-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H21N3O3/c1-9-12(10(2)16(3)15-9)8-13(18)17-6-4-11(5-7-17)14(19)20/h11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,20)
InChIKey
RZKZZPWUVSZRAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98030
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98030
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)