Merck
ENA360887107
Enamine
3-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}azetidine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 351.80
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 735.30
1 G
CHF 930.30
2.5 G
CHF 1’711.60
5 G
CHF 3’014.20
10 G
CHF 4’319.40
Lieferanten-SKU: EN300-97749-100MG
CHF 351.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 351.80
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 735.30
1 G
CHF 930.30
2.5 G
CHF 1’711.60
5 G
CHF 3’014.20
10 G
CHF 4’319.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-97749-100MG
CHF 351.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)benzyl]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3N.ClH/c12-11(13,14)10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-15-7-8;/h1-4,8,15H,5-7H2;1H
InChIKey
SABQCVWOPDZJCL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97749
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97749
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)