Merck
ENA360887044
Enamine
1-benzyl-1H-pyrazole
Größe auswählen
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 81.40
500 MG
CHF 102.20
2.5 G
CHF 175.00
5 G
CHF 267.30
Lieferanten-SKU: EN300-24529-100MG
CHF 71.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 81.40
500 MG
CHF 102.20
2.5 G
CHF 175.00
5 G
CHF 267.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-24529-100MG
CHF 71.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-2-5-10(6-3-1)9-12-8-4-7-11-12/h1-8H,9H2
InChIKey
AKQAJYLKBCWJBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24529
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24529
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)