Merck
ENA346974733
Enamine
2-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-N-methylacetamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2OS.ClH/c1-9-6(11)2-7-10-5(3-8)4-12-7;/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,11);1H
InChIKey
RNDPDOPHPFSXOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96142
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96142
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)