Merck
ENA341296693
Enamine
4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.33
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
44-48
Iupac Name
4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]phenylamine
Inchi Code
1S/C13H21N3O/c1-15-6-8-16(9-7-15)10-11-17-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
InChIKey
PODGLCSJCBYFGC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94299
Melting Point
44-48
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94299
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)