Merck
ENA341296286
Enamine
ethyl 2-[4-(2-aminoethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
Lieferanten-SKU: EN300-93101-100MG
CHF 448.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-93101-100MG
CHF 448.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl [4-(2-aminoethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3.ClH/c1-2-15-12(14)9-16-11-5-3-10(4-6-11)7-8-13;/h3-6H,2,7-9,13H2,1H3;1H
InChIKey
XHDMUDYVEIUPRB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93101
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93101
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)