Wichtige Dokumente
ENA341296007
Enamine
1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-92708-100MG
CHF 519.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-92708-100MG
CHF 519.50
Iupac Name
1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O3/c8-7(9,10)3-15-4-12-2-1-5(11-12)6(13)14/h1-2H,3-4H2,(H,13,14)
InChIKey
WLZRRVFBRBZUFK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92708
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)