Wichtige Dokumente
ENA341295410
Enamine
2-amino-5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
217-219
Iupac Name
2-amino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-5-7-4-6-2-1-3-8(6)12-9(7)11/h4H,1-3H2,(H2,11,12)
InChIKey
CTDPUYLXSONORI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92132
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)