Wichtige Dokumente
ENA341295173
Enamine
(2-methoxyquinolin-4-yl)methanamine
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
86-89
Iupac Name
(2-methoxy-4-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-14-11-6-8(7-12)9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6H,7,12H2,1H3
InChIKey
VZLFOYPOCKNHBD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91623
Melting Point
86-89
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91623
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)