Merck
ENA341295010
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 214.00
250 MG
CHF 285.50
500 MG
CHF 493.50
1 G
CHF 645.60
2.5 G
CHF 1’220.20
5 G
CHF 3’324.90
Lieferanten-SKU: EN300-90127-100MG
CHF 214.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 214.00
250 MG
CHF 285.50
500 MG
CHF 493.50
1 G
CHF 645.60
2.5 G
CHF 1’220.20
5 G
CHF 3’324.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-90127-100MG
CHF 214.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-methylalanine
Inchi Code
1S/C4H6F3NO2/c1-3(8,2(9)10)4(5,6)7/h8H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
JBQBFDPQDFDHEC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90127
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90127
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)