Merck
ENA341294907
Enamine
octahydro-1H-inden-5-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
Lieferanten-SKU: EN300-90619-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-90619-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
octahydro-1H-inden-5-ylamine
Inchi Code
1S/C9H17N/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h7-9H,1-6,10H2
InChIKey
UYUWBPXEXFNUAF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90619
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90619
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)