Merck
ENA341290660
Enamine
2-chloro-N-(2-oxothiolan-3-yl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 292.00
250 MG
CHF 398.60
500 MG
CHF 601.40
1 G
CHF 758.70
2.5 G
CHF 1’083.70
5 G
CHF 1’624.50
10 G
CHF 2’552.70
Lieferanten-SKU: EN300-46863-100MG
CHF 292.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 292.00
250 MG
CHF 398.60
500 MG
CHF 601.40
1 G
CHF 758.70
2.5 G
CHF 1’083.70
5 G
CHF 1’624.50
10 G
CHF 2’552.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-46863-100MG
CHF 292.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
118-120
Iupac Name
2-chloro-N-(2-oxotetrahydro-3-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H8ClNO2S/c7-3-5(9)8-4-1-2-11-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,8,9)
InChIKey
OSXVVUUZQNPXHC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46863
Melting Point
118-120
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46863
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)