Merck
ENA336956483
Enamine
methyl 2-(prop-2-en-1-yloxy)acetate
Größe auswählen
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
Lieferanten-SKU: EN300-85976-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-85976-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (allyloxy)acetate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-3-4-9-5-6(7)8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChIKey
WTZZKRFPAXYNTE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85976
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)