Merck
ENA336956406
Enamine
2-chloro-5-(2-methylpropanamido)benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 202.30
250 MG
CHF 268.60
500 MG
CHF 397.30
1 G
CHF 497.40
2.5 G
CHF 927.70
5 G
CHF 1’350.20
10 G
CHF 1’982.00
Lieferanten-SKU: EN300-85719-100MG
CHF 202.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 202.30
250 MG
CHF 268.60
500 MG
CHF 397.30
1 G
CHF 497.40
2.5 G
CHF 927.70
5 G
CHF 1’350.20
10 G
CHF 1’982.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-85719-100MG
CHF 202.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-(isobutyrylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c1-6(2)10(14)13-7-3-4-9(12)8(5-7)11(15)16/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
NXVWHIUQIANBRQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85719
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85719
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)