Merck
ENA336956391
Enamine
3-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]aniline
Größe auswählen
100 MG
CHF 177.60
250 MG
CHF 234.80
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 428.50
2.5 G
CHF 796.40
5 G
CHF 1’157.80
10 G
CHF 1’696.00
Lieferanten-SKU: EN300-85693-100MG
CHF 177.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 177.60
250 MG
CHF 234.80
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 428.50
2.5 G
CHF 796.40
5 G
CHF 1’157.80
10 G
CHF 1’696.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-85693-100MG
CHF 177.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H12ClNS/c1-9-5-7-10(8-6-9)16-13-11(14)3-2-4-12(13)15/h2-8H,15H2,1H3
InChIKey
SNUKATAODXKQMW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85693
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85693
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)