Wichtige Dokumente
ENA336956057
Enamine
4-(2,3-dichlorophenoxy)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-84895-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-84895-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
4-(2,3-dichlorophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O3/c14-10-2-1-3-11(12(10)15)18-9-6-4-8(5-7-9)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)
InChIKey
ACGDYYPHNSLNSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84895
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)