Merck
ENA336955704
Enamine
2-chloro-1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10ClFO/c1-6-3-8(9(13)5-11)4-7(2)10(6)12/h3-4H,5H2,1-2H3
InChIKey
JOYMXRQJCIZXRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84947
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84947
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)