Wichtige Dokumente
ENA336955644
Enamine
1-[2-fluoro-6-(2-methoxyethoxy)phenyl]ethan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-83075-100MG
CHF 332.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-83075-100MG
CHF 332.30
Iupac Name
1-[2-fluoro-6-(2-methoxyethoxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C11H15FO3/c1-8(13)11-9(12)4-3-5-10(11)15-7-6-14-2/h3-5,8,13H,6-7H2,1-2H3
InChIKey
FOMYCDKDGUYSTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83075
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)