Merck
ENA333559511
Enamine
1-[(2-methylpropyl)carbamoyl]piperidine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
Lieferanten-SKU: EN300-84308-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-84308-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(isobutylamino)carbonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-8(2)6-12-11(16)13-5-3-4-9(7-13)10(14)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H,12,16)(H,14,15)
InChIKey
DCMBHCSWZAVBIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84308
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84308
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)