Wichtige Dokumente
ENA333558765
Enamine
2-fluoro-N1-[(oxolan-2-yl)methyl]benzene-1,4-diamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-N~1~-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C11H15FN2O/c12-10-6-8(13)3-4-11(10)14-7-9-2-1-5-15-9/h3-4,6,9,14H,1-2,5,7,13H2
InChIKey
NMSOVTHGROKLRH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83136
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)