Merck
ENA333558728
Enamine
4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.64
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
226-227
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O/c1-15-8-2-3-10-9(4-8)11(12)7(5-13)6-14-10/h2-4,6H,1H3
InChIKey
VIKNILFXAQPQEF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83048
Melting Point
226-227
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83048
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)