Merck
ENA333557835
Enamine
tert-butyl 7-aminoheptanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 7-aminoheptanoate
Inchi Code
1S/C11H23NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9-12/h4-9,12H2,1-3H3
InChIKey
IIALHJIMGXLAJI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81981
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81981
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)