Merck
ENA333557449
Enamine
6-methylheptane-2,5-dione
Größe auswählen
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
Lieferanten-SKU: EN300-81026-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-81026-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl-2,5-heptanedione
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6(2)8(10)5-4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
GQOZVBVPTAONFU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81026
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81026
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)