Wichtige Dokumente
ENA333557174
Enamine
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-81834-50MG
CHF 483.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-81834-50MG
CHF 483.10
Iupac Name
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2
InChIKey
KBEAWYBOFPLQSZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)