Merck
ENA332673196
Enamine
2,3-dimethylthiomorpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
OSKSVESWLSCULX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80665
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)