Merck
ENA332672242
Enamine
5-nitro-N-(pyrrolidin-3-yl)pyridin-2-amine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(5-nitro-2-pyridinyl)-N-(3-pyrrolidinyl)amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N4O2.2ClH/c14-13(15)8-1-2-9(11-6-8)12-7-3-4-10-5-7;;/h1-2,6-7,10H,3-5H2,(H,11,12);2*1H
InChIKey
MYRSVOFSSYTXBC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80310
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80310
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)