Wichtige Dokumente
ENA332672233
Enamine
N-methyl-1-[(oxolan-3-yl)methyl]piperidin-4-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-80250-100MG
CHF 480.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-80250-100MG
CHF 480.50
Iupac Name
N-methyl-1-(tetrahydro-3-furanylmethyl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O.2ClH/c1-12-11-2-5-13(6-3-11)8-10-4-7-14-9-10;;/h10-12H,2-9H2,1H3;2*1H
InChIKey
FLPYLCWGLZCIRT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80250
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)